EZFITHIHE
Testa di filtrazione per rampa EZ-Fit®
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Sinonimo/i:
For bioburden application, Rubber Stopper Filtration Head (Standard No. 8), filtration head for manifold
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
316L stainless steel
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Confezionamento
pkg of 1 unit (EZFITHIHE1)
pkg of 3 units (EZFITHIHE3)
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
input
sample type beer
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
EZFITHIHE3: 3 units
comes without Rubber Stopper n°8
Note legali
Configurato per