Key Documents
EX0185
Supelco
Diethyl ether
≥98.0% ethanol basis (diethyl ether), Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
Etere, Etil etere
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.12
Beilstein:
1696894
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-467-2
product name
Dietiletere, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
agenzia
meets USP/NF
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Tensione di vapore
587 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥98.0% ethanol basis (diethyl ether)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
320 °F
Durata
24 mo. (from manufacture date)
Limite di esplosione
36.5 %
Impurezze
≤0.0002 meq/g Titrable acid
≤0.001% Carbonyl (as HCHO)
≤0.5% Water (H2O)
≤1 ppm Peroxide (as H2O2)
1-3% Alcohol (C2H5OH)
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.3530 (lit.)
P. eboll.
34.6 °C (lit.)
Punto di fusione
−116 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -40 °C
Densità
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Risultati analitici
Expiration dateExp 24 months from mfg dateAlcohol (C2H5OH)1-3%Assay (Et2O + EtOH)98.0% minCarbonyl (as HCHO)0.001% maxColor (APHA)10 maxDensity at 20°C0.714-0.718g/mlEvaporation residue0.001% maxFormClear liquidPeroxide (as H2O2)*1ppm maxTitrable acid0.0002meq/g maxWater (H2O)0.5% max
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2