Documenti fondamentali
EM3234
Supelco
Water
Deionized Distilled, ASTM Type II
Sinonimo/i:
Water
About This Item
Formula condensata:
H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
18.02
Beilstein:
2050024
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
50202301
Nome del prodotto
Acqua, Distilled, ASTM Type II
Tensione di vapore
23 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Descrizione
TOC <= 50g/L (at the time of manufacture)
Stato
liquid
Durata
18 mo. (from manufacture date)
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.01 ppm Heavy metals (as Pb)
≤0.4 ppm Chloride
≤0.4 ppm Nitrate
≤1.0 ppm Phosphate
≤1.0 ppm Sulfate
≤20 ppm Total solids
≤3 ppb Silica (SiO2)
≤5 ppb Chloride (Cl)
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.34 (lit.)
Conducibilità
≤1 S/cm at 25 °C
P. ebollizione
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Densità
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 ppb
Cationi in tracce
Fe: ≤0.3 ppm
Na: ≤5 ppb
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
O
InChI
1S/H2O/h1H2
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Distilled, ASTM Type II
Risultati analitici
Expiration date: 18 months from mfg date
Chloride (Cl): 5ppb max
Color (APHA): 10 max
Conductivity at 25°C: 1.0S/cm max
Form: Clear liquid
Heavy metals (as Pb): 0.01ppm max
Ion chromatography, Chloride: 0.4ppm max
Ion chromatography, Nitrate: 0.4ppm max
Ion chromatography, Phosphate: 1.0ppm max
Ion chromatography, Sulfate: 1.0ppm max
Iron (Fe): 0.3ppm max
Microbial limits (at time of manufacture): 10CFU/mL max
Resistivity at 25°C: 1.0MOhm❞cm min
Silica (SiO2): 3ppb max
Sodium (Na): 5ppb max
Substances reducing permanganate: To pass test
Total organic carbon (at time of manufacture): 50g/L max
Total solids: 20ppm max
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available