Key Documents
E202
Millipore
Otturatore per porta di campionamento NovaSeptum® GO
About This Item
Codice UNSPSC:
41104105
Materiali
polyester body
silicone septum (platinum-cured)
Livello qualitativo
agenzia
meets ISO 146441
146441
meets ISO 88 biological reactivity (all component materials)
Nome Commerciale
NovaSeptum® GO
Caratteristiche
autoclavable
Parametri
0-134 °C temp. range (32-273 °F)
6 bar max. pressure (87 psi)
applicazioni
pathogen testing
pathogen testing
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: accessorio per il campionamento sterile
L′otturatore per porta di campionamento NovaSeptum® GO è progettata per essere inserita in qualsiasi porta inutilizzata di un caricatore che non debba essere carico di unità di campionamento NovaSeptum® GO.
Applicazioni
Test di sterilità, pirogenici, delle endotossine, analisi chimica, del pH e applicazioni sulla fermentazione
Confezionamento
E202 (100 unità per confezione)
Componenti
  • Setto: silicone reticolato al platino
  • Corpo: poliestere
Nota sulla preparazione
I supporti per il campionamento NovaSeptum® GO sono progettati per essere usati con aghi del diametro di 2 mm, una misura che permette di gestire un ampio spetto di applicazioni. Per una protezione ancora maggiore, ogni supporto può essere usato con la fascetta di serraggio NovaSeptum® Go (N° Cat. ENSTAG), che impedisce l′azionamento accidentale. In ogni confezione è accluso un certificato di qualità.
Note legali
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany