Documenti fondamentali
CX0300
Supelco
Calcium Sulfate
Sinonimo/i:
Anhydrite
About This Item
Saggio
≥98% (complexometric)
Livello qualitativo
Stato
powder
Impurezze
≤0.003% Heavy metals (as Pb)
≤0.003% Iron (Fe)
≤0.005% Nitrate (NO3)
≤0.01% Chloride (Cl)
≤0.1% Insoluble in dilute hydrochloric acid
≤0.5% Magnesium and alkali salts
Colore
white
Punto di fusione
1450 °C
Solubilità
2.4 g/L
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
anhydrous GR
Risultati analitici
Assay (complexometric):98% min
Chloride (Cl):0.01% max
Color:White to Off-White
Form:Powder
Heavy metals (as Pb):0.003% max
Insoluble in dilute hydrochloric acid:0.1% max
Iron (Fe):0.003% max
Magnesium and alkali salts:0.5% max
Nitrate (NO3):0.005% max
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1