Documenti fondamentali
CVML71TP480-P
Cartucce Durapore® 0.1 µm
About This Item
Materiali
PVDF membrane
polypropylene support
silicone O-ring
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Durapore®
Caratteristiche
hydrophilic
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
10 in.
Larghezza
2.7 in.
Superficie filtrante
0.69 m2
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.1 μm pore size
Codice cartuccia
Code 7
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany