Key Documents
CVDI74TPS
Millipore
Cartuccia Durapore® CBR, 0,2 µm
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
Materiali
PVDF membrane
polypropylene support
silicone O-ring
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Durapore®
Caratteristiche
hydrophilic
tecniche
bioburden reduction: suitable
Lunghezza
40 in.
Larghezza
2.7 in.
Superficie filtrante
2.76 m2
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.2 μm pore size
Codice cartuccia
Code 7
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany