Documenti fondamentali
CP2073006
Millipore
Cartucce Lifegard di grado 2,0 nominale
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
Materiali
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
polypropylene support
silicone O-ring
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Lifegard
Caratteristiche
hydrophilic
tecniche
prefiltration: suitable
Lunghezza
30 in.
Larghezza
2.7 in.
Superficie filtrante
1.38 m2
Matrice
Lifegard
Dimensione pori
2.0 μm nominal pore size
Codice cartuccia
Code 7
Note legali
Lifegard is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany