Documenti fondamentali
CN5073E06
Millipore
Filtro per cartuccia Polygard® CN
pore size 5.0 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Sinonimo/i:
Polygard-CN Cartridge Filter 30 in. 5.0 μm Code 7 Ethylene-Propylene
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiali
EPR seal
polypropylene
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Polygard
Parametri
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Lunghezza nominale della cartuccia
30 in. (75 cm)
Diametro
7.0 cm (2.75 in.)
Superficie filtrante
1.26 m2
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤150 mg
Dimensione pori
5.0 μm nominal pore size
5.0 μm pore size
input
sample type liquid
Codice cartuccia
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Descrizione generale
I filtri a cartuccia Polygard® CN sono filtri con grado di filtrazione nominale progettati per essere impiegati nella rimozione di particelle nei liquidi e nei gas. La struttura pieghettata della matrice dei filtri Polygard®-CN riduce al minimo i differenziali di pressione durante il processo di filtrazione; i pori di dimensione 5,0 μm e l′impiego esclusivo di polipropilene nei materiali del filtro assicurano livelli ridotti di estraibili e una compatibilità chimica ad ampio spettro. Grazie ad un′efficiente riduzione di particolati e microrganismi, questi dispositivi migliorano le prestazioni dei filtri posti a valle
Con una pressione differenziale massima di 4,8 bar (70 psid) a 25 °C, i filtri a cartuccia Polygard-CN assicurano una processività elevata. Le cartucce sono affidabili, solide e resilienti e sono progettate per sopportare numerosi cicli di sterilizzazione in situ con vapore (steam-in-place)
Applicazioni comuni
I filtri a cartuccia Polygard CN trovano vasto impiego nell′industria delle bevande per applicazioni di filtrazione di gas e liquidi, per operazioni di chiarificazione e di riduzione della carica microbica
Conformità normativa
I filtri a cartuccia Polygard® CN sono progettati, sviluppati e prodotti nel rispetto di un Sistema di Gestione della Qualità riconosciuto conforme alla norma ISO 9000 per i Sistemi di Qualità da un ente di certificazione accreditato e vengono spediti accompagnati da un Certificato di Qualità. Nel rispetto dei requisiti normativi, ogni filtro a cartuccia è corredato da una Guida alla Validazione
Inoltre, a garanzia della tracciabilità e per una facile identificazione, ogni filtro è contrassegnato con le proprie caratteristiche identificative
Una gamma completa a vostra disposizione
I filtri Polygard® CN sono disponibili in un′ampia gamma di formati in grado di soddisfare qualsiasi esigenza applicativa. Per adattare con facilità i filtri ad alloggiamenti già in uso, le cartucce sono disponibili con un′ampia scelta di connessioni in ingresso ed uscita.
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
10 cicli in autoclave o SIP a 126 °C per 30 min
Protocollo di igienizzazione
30 min con acqua calda a 80 °C
Risultati analitici
Conformi ai requisiti USP per il test sulle sostanze ossidabili dopo flussaggio con ≥15 L d′acqua
Estraibili gravimetrici: dopo 24 ore di immersione in acqua
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione: Microorganism reduction
  • Modalità d′azione: Filtration (nominal)
  • Applicazione: BioProcessing
  • Uso previsto: Efficient particle and microorganism reduction
  • Istruzioni per l′uso: Consultare la guida all′uso delle cartucce Polygard® e CLARIGARD® Dichiarazione sulla conservazione:
  • Dichiarazione sulla conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: Smaltire in conformità alle normative vigenti nazionali, regionali e locali.
Note legali
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany