CDRF8HN05
Lynx® CDR
Multiple, sterile connections, disconnections and reconnections
Sinonimo/i:
Lynx® CDR Female 1 Inch Hose Barb Reconnectable Connector
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polysulfone chamber (sterility)
polysulfone housing (outer)
silicone seal (USP Class VI, ADCF or EMA/410/01 compliant)
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
EMPROVE® Single Use
Produttore/marchio commerciale
Lynx®
Parametri
2-40 °C temperature (36-104 °F) (liquid temperature)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (bi-directional)
75 L/min flow rate at 9.6 psig (0.65 bar)
Altezza
13.7 cm (5.4 in.)
Lunghezza
13.5 cm (5.3 in.)
Larghezza
8.4 cm (3.3 in.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
Nota sulla preparazione