CBL1512Z
Anti-Integrin αM [CD11b] Antibody, clone OX-42
clone OX-42, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD11b
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
OX-42, monoclonal
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Itgam(25021)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemical studies of rat fresh frozen tissue sections and paraffin-embedded tissue sections following either periodate-lysine-paraformaldehyde (PLP) fixation, or acetone. Works on very lightly PFA fixed, frozen tissues. (perfusion only 4% PFA 10-15′ no post-fix).
Immunoprecipitation: use rabbit anti-mouse or anti-mouse IgG bead for capture only. The use of protein A or protein G is not recommended.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Integrins
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2