Documenti fondamentali
BY-1L-BK
Millipore
Bulk Reagent Diluents - ABO & RHD (Rh) Specificities
Rh Reagent Diluent
Sinonimo/i:
Rh Reagent Diluent
About This Item
Codice UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
Forma dell’anticorpo
unpurified
Livello qualitativo
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 L
Concentrazione
10-20 mg/mL protein (Total Protein Range)
tecniche
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 48 months from date of filtration.
Applicazioni
Bulk
For dilution of Rh reagents
Note legali
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2