Documenti fondamentali
AX1385
Supelco
Solfato d′ammonio
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
Mascagnite
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Numero indice EU:
231-984-1
Saggio:
≥99.0%
Stato:
crystals
Solubilità:
754-764 g/L
agenzia
meets USP/NF
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 Pa ( 25 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
crystals
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
≤0.005%
Colore
white
pH
5 (100 g/L in H2O)
Punto di fusione
>280 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
754-764 g/L
Densità
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
Cationi in tracce
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Risultati analitici
Assay99.0% minChloride (Cl)5ppm maxColorWhiteFormCrystalsHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)5ppm maxNitrate (NO3)0.001% maxPhosphate (PO4)5ppm maxResidue after ignition0.005% maxpH of a 5% solution at 25°C5.0-6.0
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5