Documenti fondamentali
AX1222
Supelco
Ammonium Acetate
HPLC, Meets ACS Specifications
Sinonimo/i:
Ammonium Acetate, buffers
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
77.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
211-162-9
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
crystals
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
≤0.01%
pH
6.7-7.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
114 °C
Solubilità
1480 g/L
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Assorbanza UV
λ: 254 nm Amax: ≤0.02
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
HPLC, Meets ACS Specifications
Risultati analitici
Assay98.0% minChloride (Cl)5ppm maxFormWhite crystalsHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)5ppm maxNitrate (NO3)0.001% maxResidue after ignition0.01% maxSulfate (SO4)0.001% maxUV Absorbance (1 M, water, 254 nm)0.02AU maxUV Absorbance (1 M, water, 280 nm)0.01AU maxUV Absorbance (1 M, water, 350 nm)0.01AU maxpH of a 5% solution at 25°C6.7-7.3
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13