Documenti fondamentali
AT92/6-3D0
Millipore
Supporto CCS per NovaSeptum®
Sinonimo/i:
NovaSeptum Holder CCS, 9-port TC64, EP+Glass blasted, NO PTFE coating
About This Item
Codice UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materiali
316L stainless steel surface (wetted; EN 1.4435)
blue polyphenylene sulfide (PPS) holder (portion of magazine)
Livello qualitativo
Misura ago
2.0 mm
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
NovaSeptum®
Raccordi
64 mm TC inlet
64 mm TC outlet
Descrizione generale
Il campionamento multiplo dei prodotti è fondamentale nel corso dell′intero processo di produzione. Un risultato impreciso o un falso positivo, non solo possono determinare la quarantena del prodotto, ma possono anche richiedere una ripetizione dell'analisi.
Con il supporto CCS NovaSeptum® la contaminazione non costituisce più un pericolo. Ideale per processi asettici e sterili, il modello a tenuta ermetica assicura che il campione rimarrà isolato dal punto di prelievo fino all′analisi. Grazie alla sua compattezza e all′assenza di bracci morti, l′unità NovaSeptum® consente il risparmio di materiale prezioso.
L′ampio assortimento di connettori standard e su misura dà la possibilità di raccogliere campioni ovunque occorra. L′elevata purezza delle unità di campionamento risulta ideale per applicazioni quali la regolazione del pH e l'inoculo nei processi di fermentazione e per applicazioni che richiedono materiali con affinità molto bassa per le proteine, i carboidrati complessi o le piccole molecole. Disponibile nel formato con sacca di raccolta piatta, che è possibile riporre o appendere con facilità.
Caratteristiche e vantaggi
Finitura della superficie, esterna: molata e lucidata a Ra 0,5 μm con lucidatura elettrica, sabbiatura con microsfere di vetro
Note legali
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany