AP322750S
WOVEN MESH SPACER 275MM 100PK
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Prodotti consigliati
Materiali
PET
plain filter
white filter
Caratteristiche
hydrophilic
Diam. filtro
275 mm
Descrizione generale
Filter Code: AP32
Filter Type: Net filter