AP1504200
Filtro a membrana in fibra di vetro con legante, pori da 1,0 μm
Millipore, filter diam. 42 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Glass Fiber Filter with binder
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
Descrizione
1.0 um pore size, hydrophilic glass fiber with binder resin, 42 mm diameter
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
100 °C max. temp.
Diametro
42 mm
Diam. filtro
42 mm
Spessore
790 μm
Dimensione pori
1.0 μm pore size
90 % porosity
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
- Prefiltration for 0.2 to 0.6 μm filters
- Qualitative analysis
- Clarification of aqueous solutions