AG356
P2X3, control peptide for AB5895 and AB5896
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.77
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
2 mg/mL
tecniche
cell based assay: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
P2X3 control peptide for AB5895 and AB5986.
Applicazioni
Antibody blocking (AB5895 and AB5896)
Optimal working concentration must be determined by the end user.
Optimal working concentration must be determined by the end user.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany