ABT317
Anti-Matriptase-2/TMPRSS6 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Transmembrane protease serine 6, Matriptase-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TMPRSS6(164656)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Matriptase-2/TMPRSS6 in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1