ABT168
Anti-Girdin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, monkey
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (immunogen homology)
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CCDC88A(55704)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Girdin in HeLa, Cos-7, and Att20 cells.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Girdin in HeLa cell lysate.
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Girdin in 10 µg of Cos-7 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Cos-7 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1