ABS811
Anti-FABP7 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Fatty acid-binding protein, brain, Brain lipid-binding protein, BLBP, Brain-type fatty acid-binding protein, B-FABP, Fatty acid-binding protein 7, Mammary-derived growth inhibitor related, FABP7
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FABP7(2173)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis (WB): 1 μg/mL of this antibody detected FABP7 in human breast tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2