ABS568
Anti-RBP4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Retinol-binding protein 4, Plasma retinol-binding protein, PRBP, RBP, Plasma retinol-binding protein(1-182), Plasma retinol-binding protein(1-181), Plasma retinol-binding protein(1-179), Plasma retinol-binding protein(1-176)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RBP4(5950)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Metabolic Hormones & Receptors
Qualità
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected RBP4 in 10 µg of human liver tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2