ABS31-I
Anti-2A Peptide
Sinonimo/i:
2A Peptide Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
PM
calculated mol wt 258.93 kDa
observed mol wt ~21, 26, and 31 kDa
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
all
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
Internal
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Unknown ... D1Y31_gp1(37627025)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293T cells transfected with CD3/g/d/e chains.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected 2A in lysate from HEK293T cells transfected with CD3/g/d/e chains.
Tested Applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound 2A peptide with a KD of 1.0 x 10-12 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1