ABS2087
Anti-Mff
from rabbit
Sinonimo/i:
Mitochondrial fission factor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MFF(56947)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Mff in Immunofluorescence applications (Mishra, P., et. al. (2015). Cell Metab. 22(6):1033-44).
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Mff in HeLa cells with Mitotracker (TM).
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash