ABS1591
Anti-SR-alpha Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Signal recognition particle receptor subunit alpha, Docking protein alpha, DP-alpha, SR-alpha, SRalpha
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
canine, rat, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SRPR(6734)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: An 1:5,000 dilution of a representative lot detected SR-alpha in 15 µg HeLa cell lysate (Courtesy of Dr. Christopher V. Nicchitta, Duke University Medical Center, Durham, NC).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SRP receptor alpha subunit (SRα) in the Brij35-sensitive (BrS), but not in the Brij35-resistant (BrR) fraction of HeLa ER membrfane proteins (Jagannathan, S., et al. (2014). J. Biol. Chem. 2014, 289(37):25907-25924).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SRP receptor alpha subunit (SRα) in sodium cholate extract (CE) of ribosome-stripped canine pancreas rough microsome (RM) preparation (Migliaccio, G., et al. (1992). J. Cell Biol. 117(1):15-25).
Signaling
Vesicular Trafficking
Qualità
Western Blotting Analysis: An 1:500 dilution of this antibody detected SR-alpha in canine pancreas tissue rough microsome lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1