ABN645
Anti-RIM 2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Regulating synaptic membrane exocytosis protein 2, Rab-3-interacting molecule 2, RIM 2, Rab-3-interacting protein 3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RIMS2(9699)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected RIM 2 in human brain cells.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected RIM 2 in rat brain tissue lysate with and without blocking peptide.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2