ABN327
Anti-SCRAPPER Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
F-box, Leucine rich repeat protein 20, FBXL20, FBl2, FBL20
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FBXL20(84961)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected SCRAPPER in human midbrain tissue.
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SCRAPPER in 10 µg/mL of human spleen tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human spleen tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2