ABN1644
Anti-C9orf72 (short form)
from rabbit
Sinonimo/i:
C9-S, C9orf72 short isofrom, Protein C9orf72 Short isoform
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... C9orf72(203228)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected C9ORF72 (short form) in different regions of the central nervous system (Xiao, S., et. al. (2015). Ann Neurol. 78(4):568-83).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected C9ORF72 (short form) in spinal motor neurons (Xiao, S., et. al. (2015). Ann Neurol. 78(4):568-83).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected C9ORF72 (short form) in lumbar spinal cord tissue (Xiao, S., et. al. (2015). Ann Neurol. 78(4):568-83).
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected C9ORF72 (short form) in 10 µg of human cerebellum tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2