Documenti fondamentali
ABN162
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Gsh2
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
GS homeobox 2, Homeobox protein GSH-2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GSX2(170825)
Descrizione generale
Gsh2 è un fattore di trascrizione contenente un omeodominio ed ha un ruolo cruciale nella neurogenesi durante lo sviluppo embrionale. È coinvolto nello sviluppo delle strutture del prosencefalo ventrale a partire dalle cellule progenitrici neuronali dell'eminenza gangliare laterale (LGE). Gsh2 può anche delineare i confini tra i tipi cellulari e controllare la proliferazione cellulare. Gsh2 agisce a valle della via di segnalazione di sonic hedgehog (Shh).
Specificità
Questo anticorpo riconosce la regione C-terminale di Gsh2.
Immunogeno
Epitopo: C-terminale
Peptide lineare, coniugato con KLH, corrispondente alla porzione C-terminale di Gsh2 di topo.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica: un lotto rappresentativo è stato usato da un laboratorio indipendente su telencefalo di topo E14.5. (Immagine riprodotta su gentile concessione del Dr. Kenneth Campbell, Division of Developmental Biology, Cincinnati Children′s Hospital Medical Center, USA).
L′anti-Gsh2 riconosce il fattore di trascrizione Gsh2 e trova applicabilità nei saggi di Western blotting &IHC.
Sottocategoria di ricerca
Neuroscienze dello sviluppo
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto embrionale di topo E13.5.
Western blotting: una diluizione 1:500 di questo anticorpo ha rilevato Gsh2 in 10 µg di lisato di tessuto embrionale di topo E13.5.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 35 kDa
Stato fisico
Non purificato
Siero policlonale di coniglio contenente lo 0,05% di azoturo di sodio.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20°C.
Indicazioni per l'uso: una volta ricevuto il prodotto e prima di rimuovere il tappo, centrifugare la microprovetta e miscelare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di tessuto embrionale di topo E13.5
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Yueqi Wang et al.
Nature communications, 13(1), 5688-5688 (2022-10-07)
Human telencephalon is an evolutionarily advanced brain structure associated with many uniquely human behaviors and disorders. However, cell lineages and molecular pathways implicated in human telencephalic development remain largely unknown. We produce human telencephalic organoids from stem cell-derived single neural
Yan Wen et al.
Molecular neurobiology, 58(8), 3729-3744 (2021-04-07)
Specification of the progenitors' regional identity is a pivotal step during development of the cerebral cortex and basal ganglia. The molecular mechanisms underlying progenitor regionalization, however, are poorly understood. Here we showed that the transcription factor Vax1 was highly expressed
Carol C L Chen et al.
Cell, 183(6), 1617-1633 (2020-12-02)
Histone H3.3 glycine 34 to arginine/valine (G34R/V) mutations drive deadly gliomas and show exquisite regional and temporal specificity, suggesting a developmental context permissive to their effects. Here we show that 50% of G34R/V tumors (n = 95) bear activating PDGFRA mutations
Nevena V Radonjić et al.
Frontiers in neuroanatomy, 8, 82-82 (2014-08-29)
The complex structure and function of the cerebral cortex critically depend on the balance of excitation and inhibition provided by the pyramidal projection neurons and GABAergic interneurons, respectively. The calretinin-expressing (CalR(+)) cell is a subtype of GABAergic cortical interneurons that
Lin Yang et al.
Neuroscience bulletin (2021-08-11)
Human cortical radial glial cells are primary neural stem cells that give rise to cortical glutaminergic projection pyramidal neurons, glial cells (oligodendrocytes and astrocytes) and olfactory bulb GABAergic interneurons. One of prominent features of the human cortex is enriched with