ABN16
Anti-GPR56 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
G protein-coupled receptor 56, 7-transmembrane protein with no EGF-like N-terminal domains-1, Protein TM7XN1, G-protein coupled receptor 56
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GPR56(9289)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Neurotransmitters & Receptors
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: 1:200 dilution of this antibody detected GPR56 in inflammatory skin biopsy tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Risultati analitici
Inflammatory skin biopsy tissue
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2