ABN1475
Anti-Serotonin receptor 3A/HTR3A
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
5-hydroxytryptamine receptor 3A, 5-HT-3, 5-HT3-A, 5-HT3A, 5-HT3R, 5-hydroxytryptamine receptor 3, Serotonin receptor 3A, Serotonin-gated ion channel receptor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HTR3A(3359)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected serotonin receptor 3A/HTR3A in 10 µg of human cerebral cortex tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1