ABE394
Anti-Cohesin subunit SA-2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Cohesin subunit SA-2, SCC3 homolog 2, Stromal antigen 2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
equine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STAG2(10735)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Cohesin Subunit SA-2 from HeLa cell lysate.
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualità
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Cohesin Subunit SA-2 in 10 µg of HeLa cell nuclear extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cell nuclear extract
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1