ABE2870M
Anti-SMYD3
from rabbit
Sinonimo/i:
Histone-lysine N-methyltransferase SMYD3, SET and MYND domain-containing protein 3, Zinc finger MYND domain-containing protein 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMYD3(64754)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SMYD3 in whole cell and nuclear extracts from the livers of 8.5 months-old untreated and DEN-treated (Sarris, M.E., et. al. (2016). Cancer Cell. 29(3):354-66).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SMYD3 in 10 µg of HEPG2 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1