ABE1958
Anti-Zic1/2
from rabbit
Sinonimo/i:
Zinc finger protein of the cerebellum 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Zic1(22771)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Zic1/2 in postmitotic granule cells (Kim, J.Y., et. al. (2003). Dev Biol. 263(1):50-66) and adult mouse cerebellum (Koirala, S., et. al. (2009). J Neurosci. 29(23):7439-49).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Zic1/2 in Immunocytochemistry applications (Kenney, A.M., et. al. (2000). Mol Cell Biol. 20(23):9055-67).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected Zic1/2 in 10 µg of human cerebellum tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1