ABE1860
Anti-CDK13
from rabbit
Sinonimo/i:
Cyclin-dependent kinase 13, CDC2-related protein kinase 5, Cell division cycle 2-like protein kinase 5, Cell division protein kinase 13, hCDK13, Cholinesterase-related cell division controller
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDK13(8621)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Western Blotting Analysis: 1:1,000 dilution from a representative lot detected CDK13 in HEK293 whole cell extract. (Courtesy of Dr. A. Greenleaf, Duke University Medical Center).
Western Blotting Analysis: 1:1,000 dilution from a representative lot detected CDK13 in HeLa nuclear extract. (Courtesy of Dr. A. Greenleaf, Duke University Medical Center).
Western Blotting Analysis: 1:1,000 dilution from a representative lot detected CDK13 in OVCA5 and HEK293 (Courtesy of Dr. A. Greenleaf, Duke University Medical Center).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected CDK13 in 20 µL of HEK293 whole cell extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1