ABE1057
Anti-acetyl Histone H3 Antibody (Lys 64)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/I, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys 64)
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3F(8968)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Dot Blot Specificity Analysis: Histone peptides with various modifications were probed with acetyl Histone H3 (Lys 64) using a 1:250 dilution.
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected acetyl Histone H3 (Lys 64) in 10 µg of sodium butyrate treated HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1