ABE1008
Anti-Ligand-dependent nuclear receptor-interacting factor 1 Antibody
0.5 mg/mL, from rabbit
Sinonimo/i:
Ligand-dependent nuclear receptor-interacting factor 1, LRIF1, RIF1, C1orf103, Receptor-interacting factor 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
primate (based on 100% sequence homology)
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LRIF1(55791)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Ligand-dependent nuclear receptor-interacting factor 1 in 10 µg of SH-SY5Y cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1