ABD122
Anti-Dishevelled Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
DSH, DVL1, DVL2, DVL3, DSH Homolog 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DVL3(1857)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stem Cell Research
Developmental Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:1000 of this antibody detected Dishevelled in 10 µg of HEK293T cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 1