ABD105
Anti-Wnt-11 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
WNT11
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WNT11(7481)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected WNT-11 in 10 µg of human osteosarcoma U2OS cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1