ABC844
Anti-IEX1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Radiation-inducible immediate-early gene IEX-1, Differentiation-dependent gene 2 protein, Protein DIF-2, Immediate early protein GLY96, Immediate early response 3 protein, PACAP-responsive gene 1 protein, Protein PRG1, IEX1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IER3(8870)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected IEX1 in human brain cells.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blotting Analysis: 4 μg/mL of this antibody detected IEX1 in human brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2