ABC829
Anti-SCRN1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Secernin-1, SCRN1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SCRN1(9805)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected SCRN1 in human kidney cells.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected SCRN1 in human kidney tissue with and without blocking peptide.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2