AB9920
Anti-Heat Shock Protein 70 (HSP 70) Antibody
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
Cytochrome P450 3A7
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSPA1A(3303)
mouse ... Hspa1A(193740)
rat ... Hspa1A(24472)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blot: 1:5000
Metabolism
Enzymes & Biochemistry
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1