AB9850
Anti-phospho-α Synuclein (Ser129) Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer129)
Informazioni sul gene
human ... SNCA(6622)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Linkage
WGK 2