AB9834
Anti-Tyrosine Kinase Receptor C Antibody
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
trkC
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ntrk3(18213)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1