AB5684
Anti-Neurogenin-3 Antibody, a.a. 80-93 of mouse Neurogenin-3.
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
MATH4b
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEUROG3(50674)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry: Cat. # AB5684 detects Neurogenin-3 in PC12 cells at 1:500 dilution.
Not recommended for Western blot
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat brain tissue.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2