Documenti fondamentali
AB5354
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-internessina α
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-NEF5, Anti-NF-66, Anti-NF66, Anti-TXBP-1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mammals
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... INA(9118)
Specificità
Regione globulare della coda, C-terminale, dell′alfa-internessina. In Western blotting, l′anticorpo AB5354 rivela una banda principale a 66 kDa e una banda secondaria a circa 150 kDa, che rispettivamente corrispondono al monomero e al dimero di alfa-internessina. Talvolta si presenta anche una banda minore a circa 50 kDa che si ritiene un prodotto di degradazione dell′alfa-internessina. In letteratura si fa riferimento a questo anticorpo con il nome R36 (Evans, 2002).
Immunogeno
Alfa-internessina full-length ricombinante di ratto fusa con Trp E di E. coli.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica su tessuti fissati in formalina o paraformaldeide.
Immunocitochimica.
Western blotting su omogenati di cervello di ratto o uomo.
ELISA
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
L'anticorpo anti-internessina, α, è un anticorpo è stato convalidato per la rilevazione dell′internessina in ELISA, WB, IC, IH.
Sottocategoria di ricerca
Neurofilamenti & metabolismo neuronale
Marcatori neuronali & gliali
Linkage
Sostituisce: 04-1032
Stato fisico
Siero liquido, senza conservanti.
Stoccaggio e stabilità
Mantenere congelato a -20°C in aliquote non diluite per un massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Risultati analitici
Controllo
CELLULE DI CONTROLLO POSITIVO: PC12, Ntera2.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Motor unit abnormalities in Dystonia musculorum mice.
De Repentigny, Y; Ferrier, A; Ryan, SD; Sato, T; Kothary, R
Testing null
Yongsu Jeong et al.
Development (Cambridge, England), 138(3), 531-541 (2011-01-06)
In caudal regions of the diencephalon, sonic hedgehog (Shh) is expressed in the ventral midline of prosomeres 1-3 (p1-p3), which underlie the pretectum, thalamus and prethalamus, respectively. Shh is also expressed in the zona limitans intrathalamica (zli), a dorsally projecting
Viral induction of central nervous system innate immune responses.
Rempel, JD; Quina, LA; Blakely-Gonzales, PK; Buchmeier, MJ; Gruol, DL
Journal of virology null
Tatsuo Suzuki et al.
Life science alliance, 4(7) (2021-05-20)
A purification protocol was developed to identify and analyze the component proteins of a postsynaptic density (PSD) lattice, a core structure of the PSD of excitatory synapses in the central nervous system. "Enriched"- and "lean"-type PSD lattices were purified by
Peripherin is a subunit of peripheral nerve neurofilaments: implications for differential vulnerability of CNS and peripheral nervous system axons.
Yuan, A; Sasaki, T; Kumar, A; Peterhoff, CM; Rao, MV; Liem, RK; Julien, JP; Nixon, RA
The Journal of Neuroscience null