Documenti fondamentali
AB5062P
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-trasportatore vescicolare del GABA (VGAT)
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Vesicular Inhibitory Amino Acid Transporter
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, monkey, human, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
L'omologo del trasportatore vescicolare del GABA (unc-47) è una proteina di 525 amminoacidi appartenente alla famiglia dei trasportatori di neurotrasmettitori (1). Il VGAT è coinvolto nell'uptake di GABA e glicina nelle vescicole sinaptiche. Poiché questa proteina è legata alle vescicole sinaptiche, gli anticorpi anti-VGAT sono eccellenti marcatori dei neuroni GABAergici e glicinergici presinaptici.
Specificità
La reattività crociata dell′anticorpo con le diverse specie non è nota. La sequenza dell′immunogeno è conservata al 100% in topo, uomo e scimmia.
Specifico per il trasportatore vescicolare del GABA (VGAT). L'omologo del trasportatore vescicolare del GABA (unc-47) è una proteina di 525 amminoacidi appartenente alla famiglia dei trasportatori di neurotrasmettitori. Questo peptide immunogeno non presenta omologie significative con altre proteine conosciute.
Immunogeno
Una sequenza peptidica di 17 amminoacidi vicino alla regione C-terminale del VGAT di ratto (McIntire, S., 1997).
Applicazioni
Immunoistochimica/immunofluorescenza:
un precedente lotto a una concentrazione compresa tra 2 e 20 µg/mL è stato utilizzato su sezioni fissate con paraformaldeide.
ELISA:
un precedente lotto a una diluizione compresa tra 1:10.000 e 1:100.000 è stato utilizzato in ELISA con 50-100 ng di peptide di controllo (N° Cat. AG379) per pozzetto.
Western blotting:
1-10 µg/mL (in chemiluminescenza). Il peso molecolare atteso è di circa 55-60 kDa.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Questo anticorpo anti-trasportatore vescicolare del GABA (VGAT) è stato convalidato per la rivelazione del trasportatore vescicolare del GABA (VGAT) in ELISA, IF, IH, WB.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisati di retina di ratto.
Saggio di Western blotting:
questo anticorpo diluito 1:500 ha permesso di rivelare il trasportatore vescicolare del GABA su 10 μg di lisati di retina di ratto.
Descrizione del bersaglio
57 kDa
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato, in tampone contenente PBS con BSA allo 0,1%.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di tessuto cerebrale e di retina di ratto
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
R Gómez-Nieto et al.
Neuroscience, 154(1), 51-64 (2008-04-04)
Afferents to the primary startle circuit are essential for the elicitation and modulation of the acoustic startle reflex (ASR). In the rat, cochlear root neurons (CRNs) comprise the first component of the acoustic startle circuit and play a crucial role
GABAergic neurons intermingled with orexin and MCH neurons in the lateral hypothalamus discharge maximally during sleep.
Oum Kaltoum Hassani,Pablo Henny,Maan Gee Lee,Barbara E Jones
The European Journal of Neuroscience null
Characterization of axo-axonic synapses in the piriform cortex of Mus musculus.
Xinjun Wang,Qian-Quan Sun
The Journal of Comparative Neurology null
Cleavage of the vesicular GABA transporter under excitotoxic conditions is followed by accumulation of the truncated transporter in nonsynaptic sites.
Gomes, Jo?o R, et al.
The Journal of Neuroscience, 31, 4622-4635 (2011)
Phillip R Kramer et al.
Neuroscience, 356, 207-216 (2017-05-28)
Pain is a common complication of herpes zoster (HZ) infection which results from reactivation of a latent varicella zoster virus (VZV). A third of HZ patients' progress to a chronic pain state known as post herpetic neuralgia (PHN), and about