AB1967
Anti-Integrin αIIb Antibody, cytoplasmic domain
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
Glycoprotein IIb, CD41 Antigen
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA2B(3674)
Specificità
Immunogeno
conjugated to KLH. (a.a. 1020-1039, KVGFFKRNRPPLEEDDEEGE)
Applicazioni
ELISA: Direct 1:500 with 5% milk in PBS or TBS at pH 7.4
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Integrins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
repeated freeze/thaw cycles.
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1