AB1572
Anti-GABA Transporter-2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
GAT-2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Slc6A13(14412)
rat ... Slc6A13(171163)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
It is recommended that the antibody is diluted in PBS containing 10% normal goat serum and 0.5% Triton X-100. AB1572 has been used for light microscopic studies of the rat nervous system.
Western blot: It has been reported that this antibody works for Western blot (Conti, 1999).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3