AB10346
Anti-SOD2 Antibody
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
Superoxide Dismutase 2 (SOD2)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Sod2(20656)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Descrizione del bersaglio
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1